Learn More
Ambion™ Custom Silencer™ siRNA, Standard Purity
Kundenspezifische Silencer™ siRNA, Standard-Reinheit
Marke: Ambion™ 4404004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
RNA-Interferenz (RNAi) ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen untersuchen zu können. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen.Spezifikation
Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern. (Getrocknetes Oligonukleotid wird bei Umgebungstemperatur versendet.) Weitere im Lieferumfang enthaltene Materialien: 1,75 ml Nuklease-freies Wasser | |
siRNA | |
Silencer™, Ambion™ | |
Standard |
Kundenspezifische siRNA, 5 nmol, Standardreinheit, RNAi ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen zu untersuchen. Verwenden Sie unseren GeneAssist anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen | |
RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA | |
Kundenspezifische siRNA | |
5 nmol |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.