Learn More
Ambion™ Custom Silencer™ siRNA
Artikelnummer. 15561144
Click to view available options
Menge:
100 nmol
1 μmol
20 nmol
40 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
100 Nanomol
20 Nanomol
40 Nanomol
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15561144
Marke: Ambion™ AM16204
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kundenspezifische Silencer™ siRNA
RNA-Interferenz (RNAi) ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen untersuchen zu können. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Beschreibung Kundenspezifische siRNA, 40 nmol, HPLC-Reinheit; RNAi ist die beste Methode zur effektiven Senkung der Genexpression, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Verwenden Sie unseren GeneAssist Custom siRNA Builder, um eine kundenspezifische siRNA zu erstellen und zu bestellen
Produkttyp Kundenspezifische siRNA
Reinheit HPLC
Menge 40 nmol