Learn More
Ambion™ Custom Silencer™ siRNA
Artikelnummer. 15551144
Click to view available options
Menge:
100 nmol
1 μmol
20 nmol
40 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
100 Nanomol
20 Nanomol
40 Nanomol
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15551144
Marke: Ambion™ AM16106
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kundenspezifische Silencer™ siRNA
RNA-Interferenz (RNAi) ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen untersuchen zu können. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Beschreibung Custom siRNA, 40nmol, Liquid, Standard Purity, Water Soluble, RNAi is the best Way to Effectively Knock Down Gene Expression to Study Protein Function in a Wide Range of Cell Types, Use our GeneAssist Custom siRNA Builder to Design and Order a Custom siRNA
Produkttyp Kundenspezifische siRNA
Reinheit Standard
Menge 40 nmol
Form Flüssigkeit