Learn More
Ambion™ Custom Silencer™ siRNA
Click to view available options
Menge:
100 nmol
1 μmol
20 nmol
40 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
100 Nanomol
20 Nanomol
40 Nanomol
Beschreibung
RNA-Interferenz (RNAi) ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen untersuchen zu können. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Beschreibung | Kundenspezifische siRNA, 1 µmol, in vivo-Reinheit, RNAi ist die beste Methode zur effektiven Senkung der Genexpression, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Verwenden Sie unseren GeneAssist Custom siRNA Builder, um kundenspezifische siRNA zu erstellen und zu bestellen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA |
| Produkttyp | Kundenspezifische siRNA |
| Reinheit | In-vivo |
| Menge | 1 μmol |