Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
Kundenspezifische Select siRNA
Marke: Ambion™ 4444245
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Silencer™ Select kundenspezifische siRNAs (LNA-modifiziertes 21-bp-Duplex mit Überhängen) sind RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die ideal für den Knock-down der Genexpression sind, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Diese siRNAs bieten eine hohe Knock-down-Effizienz und Spezifität.Spezifikation
Enthält getrocknete siRNA und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter –20 °C aufbewahren | |
Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC |
siRNA | |
siRNA | |
1 μmol |