Learn More
Ambion™ Custom RNA, Stealth, HPLC
Custom RNA, Stealth, HPLC
Marke:  Ambion™ 100001863
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10174283
  • 233.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie dieses Hilfsmittel für die schnelle und einfache Online-Bestellung von prüfstandsgetesteter validierter Stealth RNAi™ siRNA, gebrauchsfertiger Stealth Select RNAi™ siRNA, prüfstandsgetesteten BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks und klonierungsfertiger BLOCK-iT™ miR RNAi Select.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
RNA HPLC In-vivo
5 nmol
RNA HPLC In-vivo, 5nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation
HPLC