Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen Artikelnummer.: 12558716
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen
Artikelnummer. 12558716
1000 ml, 121mm, 12/Pckg.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Länge (metrisch):
74mm
101mm
121mm
Menge:
12/Pckg.
24/Packung
Artikelnummer. 12558716
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Pulver. Fisherbrand™ Vorgereinigte braune Packer-Weithalsflaschen sind aus braunem Natronglas gefertigt.
Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Fisherbrand™ bernsteinfarbene Weithals-Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.
  • Weiter Hals ermöglicht leichte Zugänglichkeit
  • Vorgereinigt für sichtbare Partikel mit deionisiertem Wasser
  • Mit weißer Polypropylenkappe und Auskleidung aus PTFE-beschichtetem Polyethylschaum
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32,12 oz.
Reinigung EPA-Richtlinien
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas
Länge (metrisch) 121mm
Menge 12/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE
Zertifizierung/Konformität EPA
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer00083888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number02912006
Chargennummer00081022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number02912006
Chargennummer00080962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number02912006
Chargennummer00080407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number02912006
Chargennummer00081213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number02912006
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen >