Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Menge:
12/Pckg.
24/Packung
Länge (metrisch):
74mm
101mm
121mm
Beschreibung
Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Fisherbrand™ bernsteinfarbene Weithals-Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.
- Weiter Hals ermöglicht leichte Zugänglichkeit
- Vorgereinigt für sichtbare Partikel mit deionisiertem Wasser
- Mit weißer Polypropylenkappe und Auskleidung aus PTFE-beschichtetem Polyethylschaum
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,01 oz. |
Reinigung | EPA-Richtlinien |
Farbe | Bernsteinfarben |
Material | Glas |
Menge | 24/Packung |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | PTFE |
Zertifizierung/Konformität | EPA |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur