missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Cushion Trax™ Bestselling Anti-Fatigue Mat
Notrax Cushion Trax™ Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations.
Marke: Notrax 479C0048BL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Meistverkaufte Matte gegen Ermüdung mit ergonomischem Design dank einer 14 mm dicken Arbeitsplattform, bestehend aus einer langlebigen Oberfläche, die auf eine widerstandsfähige mikrozelluläre Vinylbasis laminiert wird; für maximale Haltbarkeit, Komfort und Isolierung gegenüber harten Böden und Vibrationen
- Das rautenförmige Plattenmuster sorgt für Traktion und ermöglicht leichte Drehbewegungen
- Das Design und die Zusammensetzung des Materials machen diese Matte zur vielseitigsten Lösung zur Entlastung bei Ermüdung sowohl in statischen als auch in dynamischen Arbeitspositionen
- Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181
- Getestet und zertifiziert durch das National Floor Safety Institute (NFSI)
- Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
- Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
- Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
- UniFusion™ Technologie für den Einsatz in härtesten Arbeitsumgebungen
Spezifikation
Schwarz | |
2286 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
75 ft. | |
PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis | |
122 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Notrax Cushion Trax™ Bestselling Anti-Fatigue Mat > Federung; Länge: 2286 cm; Breite: 122 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur