Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cushion Matting 5270E
Click to view available options
Länge (metrisch):
3,1 m
6,1 m
9,1 m
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Beschreibung
- Gewickelte Polstermatte komprimiert gleichmäßig über die Unterseite des Schuhs und reduziert so die Ermüdung von Beinen und Rücken
- Strukturierte Oberseite verbessert die Traktion für einen sicheren Stand
- Geeignet für trockene Arbeitsbereiche wie Montagelinien und Produktionsbereiche
- Mit Rand geliefert und dadurch auch rollenbefahrbar
- Hält den meisten industriellen und Reinigungschemikalien stand
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Länge (angloamerikanisch) | 10 ft. (2,01 m) |
| Länge (metrisch) | 3,1 m |
| Typ | Polstermatten |
| Breite (angloamerikanisch) | 3 ft. (2,01 m) |
| Breite (metrisch) | 0,91 m |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu