Learn More
Notrax Cushion Flex™ Oil-Resistant Diamond Plate Anti-Fatigue Mat
Notrax Cushion Flex™ - Oil-resistant version of our bestselling anti-fatigue mat best known for its diamond plate top surface and high level of ergonomic comfort in both dynamic and stationary working positions.
Marke:  Notrax 489S002MBY
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17762178
  • 464.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die ölbeständige Version unserer meistverkauften Matte gegen Ermüdung ist vor allem für ihre rautenförmige Plattenoberfläche und den hohen ergonomischen Komfort in dynamischen und stationären Arbeitspositionen bekannt
  • A 12
  • Die 7 mm dicke Arbeitsplattform bietet maximale Haltbarkeit, Komfort und Isolierung gegenüber harten Böden und Vibrationen
  • Die Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk ist beständig gegen die meisten Industrieöle
  • Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181
  • Die gelben abgeschrägten Kanten auf allen vier Seiten minimieren die Stolpergefahren und entsprechen OSHA-Code 1910-144
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz/Gelb
210 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
6,9 ft.
Nitril-Kautschuk
91 cm