Learn More
Notrax Cushion Ease Solid™ modulare ESD-Matte gegen Ermüdung
Cushion Ease Solid™ modulare ESD-Matte gegen Ermüdung – Ergonomisches Design dank einer 19 mm dicken Arbeitsplattform mit einer geschlossenen, rutschfesten Oberfläche mit kieselsteinähnlicher Struktur für maximalen Komfort bei Ermüdung in trockenen Industrieumgebungen.
Marke:  Notrax 558S0033BL
Artikelnummer. 17772208
  • 163.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die strapazierfähigen Gummiplatten mit einer Größe von 91 x 91 cm lassen sich einfach zusammensetzen, um große Bereiche oder einzelne Arbeitsplätze abzudecken, egal ob von Wand zu Wand oder als einzelne Inseln
  • Ergonomisches Design dank einer 19 mm dicken Arbeitsplattform mit einer geschlossenen, rutschfesten Oberfläche mit kieselsteinähnlicher Struktur für maximalen Komfort bei Ermüdung in trockenen Industrieumgebungen
  • Kompatibel mit dem patentierten MD Ramp System™ für intelligente Sicherheitslösungen; ermöglicht Außen- und Innenecken
  • Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
91 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
36 in.
Naturkautschuk
91 cm