Learn More
Sampling Systems™ Becher-Probenehmer für Flüssigkeiten
Aus Edelstahl für die Probenahme aus Flüssigkeiten und Suspensionen. Der Sampling Systems™ Probenahmebecher für Flüssigkeiten ermöglicht die einfache Entnahme von diskreten Proben aus einer Schicht der Substanz.
321.00 € - 675.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer für Flüssigkeiten |
---|---|
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11930018
|
Sampling Systems™
5030A-1000 |
100 ml | 55 mm | 1000 mm |
408.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11920018
|
Sampling Systems™
5030A-600 |
100 ml | 55 mm | 600 mm |
321.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11935437
|
Sampling Systems™
5030J-1000 |
500 ml | 80 mm | 1000 mm |
660.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11945437
|
Sampling Systems™
5030J-1500 |
500 ml | 80 mm | 1.500 mm |
675.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Konstruktion aus Edelstahl 316L
- Einzelpunkt-Probenehmer für Flüssigkeiten
Spezifikation
Probenehmer für Flüssigkeiten | |
Edelstahl |