Learn More
Sampling Systems™ Becher-Probenehmer für Flüssigkeiten
Artikelnummer. 11945437 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
Außendurchmesser (metrisch):
55 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11945437
Marke: Sampling Systems™ 5030J1500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl für die Probenahme aus Flüssigkeiten und Suspensionen. Der Sampling Systems™ Probenahmebecher für Flüssigkeiten ermöglicht die einfache Entnahme von diskreten Proben aus einer Schicht der Substanz.
  • Konstruktion aus Edelstahl 316L
  • Einzelpunkt-Probenehmer für Flüssigkeiten
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer für Flüssigkeiten
Material Edelstahl
Kapazität (metrisch) 500 ml
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Länge (metrisch) 1.500 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis