Learn More
Gosselin™ Becher 6 ml
Artikelnummer. 12612620
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 mL
Packungsgröße:
2400 Stück
Artikelnummer. 12612620
Marke: Gosselin™ GDIS03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gosselin™ 6 ml-Becher für Dispo-Cup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Probentyp Ionisiert
Beschreibung 6 ml LDPE naturfarben, 25 AD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Dispo-Cup
Zur Verwendung mit (Geräte) Dispo-Cup
Kapazität (metrisch) 6 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 8,11 lb.