Learn More
Greiner Bio-One Kulturröhrchen mit Entlüftungsstopfen mit zwei Positionen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8003203
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
14 ml
Durchmesser (metrisch):
12 mm
18 mm
Menge:
1000 Packung
2000 Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. 10574991
Marke: Greiner Bio-One 187262
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende thermische, mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit. Greiner Bio-One™ Kulturröhrchen mit Entlüftungsstopfen mit zwei Positionen eignen sich optimal für die Aufbewahrung chemischer und biologischer Proben. Die zwei Positionen ermöglichen eine Entlüftung sowie einen festen Sitz.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogen
  • Der Belüftungsstopfen mit zwei Positionen erfüllt zwei Funktionen:
    • Für eine gleichmäßige Belüftung des Röhrcheninhalts leicht befestigen 
    • Fest befestigen, indem Sie den Stopfen weiter eindrücken, um das Röhrchen luftdicht zu verschließen
  • Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 10993
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 14 ml
Material Polypropylen
Einwegprodukt Ja
Menge 1000 Packung
Sterilität Steril
Graduated Ja
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Verschlusstyp Belüftungsstopfen