Learn More
Greiner Bio-One Kulturröhrchen mit Entlüftungsstopfen mit zwei Positionen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
14 ml
Durchmesser (metrisch):
12 mm
18 mm
Menge:
1000 Packung
2000 Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- Der Belüftungsstopfen mit zwei Positionen erfüllt zwei Funktionen:
- Für eine gleichmäßige Belüftung des Röhrcheninhalts leicht befestigen
- Fest befestigen, indem Sie den Stopfen weiter eindrücken, um das Röhrchen luftdicht zu verschließen
- Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 10993 |
| Farbe | Naturfarben |
| Kapazität (metrisch) | 14 ml |
| Material | Polypropylen |
| Einwegprodukt | Ja |
| Menge | 1000 Packung |
| Sterilität | Steril |
| Graduated | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Verschlusstyp | Belüftungsstopfen |