Learn More
PYREX™ Kulturröhrchen
Artikelnummer. 10746693 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
11,5 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10746693
Marke: PYREX™ 9944816X
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Kulturröhrchen sind Einwegröhrchen, haben einen flachen Boden und werden ohne Markierungspunkte geliefern.
  • 16 x 100 mm
  • Hergestellt aus Borosilikatglas und ohne Deckel erhältlich.
  • Für Einweg-Verschlusskappen aus Phenol siehe Corning Teilenr. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 11,5 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Einwegprodukt Ja
Verpackung 1000/Packung
Menge 480
Sterilität Unsteril
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Nicht enthalten
Produkttyp Kulturröhrchen