Learn More
Gibco™ ExpiCHO™ Expressionsmedium
Click to view available options
Menge:
1.000 mL
10 l
20 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
10 Liter
1000 Milliliter
20 Liter
6 Liter
Beschreibung
- Unterstützt das Wachstum von Suspensions-CHO-Kulturen auf Dichten von mehr als 2 x 107 Zellen pro ml mit >95 % Zellviabilität
- Verwendet ein transfektionskompatibles, serumfreies Suspensionskulturmedium, das eine hohe Transfektionseffizienz von >90 % mit ExpiFectamine™ CHO-Transfektionsreagenz ermöglicht
- Unterstützt die transiente Transfektion von Suspensions-CHO-Zellen bei einer Dichte von 6 x 106 Zellen pro ml
- Erleichtert die anhaltende, hohe Expression vorübergehend transfizierter Kulturen mit hoher Dichte bei Ausbeuten von bis zu 3 Gramm pro Liter rekombinanten Proteins
- Unterstützt Wachstum und Transfektion von CHO-Zellen in Kulturformaten von <1 ml in Multiwellplatten bis >10 l in Tisch-Bioreaktoren
- Enthält kein Phenolrot
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | CHO-S, SFM angepasst |
| Zelltyp | Chinese hamster ovary (CHO) cells |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
| Konzentration | 1X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | CHO-Expressionsmedium |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Sterile |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Mit Additiven | GlutaMAX |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering