Learn More
Gibco™ ExpiCHO™ Expressionsmedium
Click to view available options
Menge:
1.000 mL
10 l
20 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
10 Liter
1000 Milliliter
20 Liter
6 Liter
Beschreibung
ExpiCHO™ Expressionsmedium ist ein GMP-hergestelltes, chemisch definiertes, Serum-freies, Protein-freies Medium, ohne Stoffe tierischen Ursprungs, das speziell für Wachstum mit hoher Dichte und Transfektion von Suspensions-angepassten chinesischen Hamsterzellen (CHO) entwickelt wurde. Es ist eine Kernkomponente des ExpiCHO™ Expression System Kit (Kat. Nr. A29133) für die skalierbare transiente Produktion von Proteinen.
ExpiCHO Expressionsmedium:
Unterstützt das Wachstum von Suspensions-CHO-Kulturen auf Dichten von mehr als 2 x 107 Zellen pro ml mit > 95 % Zellviabilität
Verwendet ein transfektionskompatibles, serumfreies Suspensionskulturmedium, das eine hohe Transfektionseffizienz von > 90 % mit ExpiFectamine™ CHO-Transfektionsreagenz ermöglicht
Unterstützt die transiente Transfektion von Suspensions-CHO-Zellen bei einer Dichte von 6 x 106 Zellen pro ml
Erleichtert die anhaltende, hohe Expression transient transfizierter Kulturen mit hoher Dichte bei Ausbeuten von bis zu 3 Gramm pro Liter rekombinanten Proteins
Unterstützt Wachstum und Transfektion von CHO-Zellen in Kulturformaten von < 1 ml in Multiwellplatten bis > 10 l in Tisch-Bioreaktoren
Enthält kein Phenolrot
ExpiCHO Expressionsmedium ist mit GlutaMAX™-I Reagenz formuliert. Es ist sofort einsatzbereit, ohne dass Zusätze erforderlich sind. Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit. Für die höchste transiente Proteinexpression wird das Medium in Kombination mit einem angepassten Kulturfutter, dem ExpiCHO™ Feed, verwendet, das als Teil des ExpiFectamine™ CHO Transfection Kits geliefert wird (Kat. Nr. A29129). ExpiCHO Expressionsmedium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen. Die Zellen werden in der Regel in Erlenmeyer-Kolben auf einer Schüttelplattform in einem CO2-Zellkultur-Inkubator mit hoher Luftfeuchtigkeit kultiviert. Kulturen sind jedoch skalierbar von Volumina von < 1 ml in Multiwellplatten bis > 10 l in Bioreaktoren.
ExpiCHO Expressionsmedium:
ExpiCHO Expressionsmedium ist mit GlutaMAX™-I Reagenz formuliert. Es ist sofort einsatzbereit, ohne dass Zusätze erforderlich sind. Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit. Für die höchste transiente Proteinexpression wird das Medium in Kombination mit einem angepassten Kulturfutter, dem ExpiCHO™ Feed, verwendet, das als Teil des ExpiFectamine™ CHO Transfection Kits geliefert wird (Kat. Nr. A29129). ExpiCHO Expressionsmedium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen. Die Zellen werden in der Regel in Erlenmeyer-Kolben auf einer Schüttelplattform in einem CO2-Zellkultur-Inkubator mit hoher Luftfeuchtigkeit kultiviert. Kulturen sind jedoch skalierbar von Volumina von < 1 ml in Multiwellplatten bis > 10 l in Bioreaktoren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | CHO-S, SFM angepasst |
| Zelltyp | Chinese hamster ovary (CHO) cells |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
| Konzentration | 1X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | CHO-Expressionsmedium |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Sterile |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Mit Additiven | GlutaMAX |
| Mehr anzeigen |