Learn More
R&D Systems™ Cultrex UltiMatrix RGF Basement Membrane Extract
Marke: R&D Systems™ BME001-01
79.48 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Store the unopened product at -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
1 mL |