Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™
Gebrauchsfertige QK-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4605210
161.46 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12667649
  • 211.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9027TM*
Culti-Loops
Gramnegative Stäbchen
5 Impfösen/Packung
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Qualitative Qualitätskontrolle
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer206255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog NumberR4605210
Chargennummer175099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2024 Catalog NumberR4605210
Chargennummer141346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog NumberR4605210
Chargennummer114731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog NumberR4605210
Chargennummer740655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4605210
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™ > Pseudomonas aeruginosa; ATCC:9027
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.