Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision Lab Balance
BIOPHARMA
Die Cubis™ II Präzisions-Laborwaage mit einer maximalen Last zwischen 320 und 14.200 g und einer Ablesbarkeit von 1 bis 100 mg ist ein ideales Modell für jede Anwendung.
Marke:  Sartorius MCA6202P-2CEU
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16470271
  • 6060.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
  • Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
  • Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
  • Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
  • Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Intern
D-Sub-Stecker, 9-polig
Farb-Touchscreen
Nur Waage
CEU Elektronische Waage mit Oberschale
100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
6200 g
10, 20, 50 mg
Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
1 s