Learn More
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16472775 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10,200 g
1010 g, 2200 g
1200 g
150 g, 300 g, 620 g
1500 g, 3000 g, 6200 g
2200 g
320 g
3500 g, 7000 g, 14.200 g
5200 g
8200 g
Lesbarkeit:
1 mg
1 mg, 10 mg
1 mg, 2 mg, 5 mg
10 mg
10 mg, 20 mg, 50 mg
100 mg
Modell:
Waage mit Windschutz A
Waage mit Windschutz E
Waage mit Windschutz I
Waage mit Windschutz R
Waage mit Windschutz U
Waage mit Windschutz U und ohne QP99 Software
Waage ohne Windschutz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16472775
Marke: Sartorius MCA1203S2S00U QP99
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das ideale Modell für jede Anwendung mit einer maximalen Last zwischen 320 g und 14.200 g und einer Ablesbarkeit von 1 mg bis 100 mg
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Fassungsvermögen 1200 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 1 mg
Enthält Interne Kalibrierung
Material Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
Modell Waage mit Windschutz U
Stabilisierungszeit 1 s
Elektrische Anforderungen 100/240 V (± 10%), 50/60 Hz, 1,0 A