Learn More
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
BIOPHARMA
Die maximale Belastung zwischen 320 g und 14.200 g und eine Ablesbarkeit von 1 mg bis 100 mg sorgen für ein ideales Modell für jede Anwendung.
Marke:  Sartorius MCE2202S0-CEU
5096.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16293252
  • 5650.00 € / 1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
2200 g
10 mg
Waagschale ohne Windschutz
100 bis 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz, 1,0 A
D-Sub-Stecker, 9-polig
Farb-Touchscreen
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
0,8 s
Videos
  • Sartorius Cubis analytical balances
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage > Fassungsvermögen:2200 g, Ablesbarkeit:10 mg