Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (2-Platz) Waage, MCA-Benutzeroberfläche
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg
14,2 kg
2200 g
4200 g
4200 g, 32.200 g
6200 g
Enthält:
Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werksprüfprotokoll; QP99-Software
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Herausragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8,2 kg
- Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
- Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 |
| Anschlusstyp | 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
| Fassungsvermögen | 6200 g |
| Displaytyp | 7-Zoll-Farb-Touch-TFT im 16:9-Format |
| Lesbarkeit | 0,01 g |
| Enthält | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll |
| Ausgleichen | Automation motorisiert |
| Linearität | ±6 mg |
| Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
| Messzeit | 1,5 s |
| Mehr anzeigen |