Learn More
Sartorius Cubis™ II Mikrowaage, MCE-Anwenderoberfläche
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
Fassungsvermögen:10,1 g; Windschutz M:Motorisiert
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 |
| Fassungsvermögen | 10,1 g |
| Displaytyp | TFT-Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0,001 mg |
| Enthält | Waage und motorisierter Windschutz |
| Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
| Modell | Windschutz M: Motorisiert |
| Stabilisierungszeit | 5 s |
| Typ | Microwaage |
| Breite (metrisch) | 80 mm |
| Mehr anzeigen |