Learn More
Sartorius Cubis™ II Mikrowaage, MCE-Anwenderoberfläche
Die Cubis™ II Mikrowaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
26535.00 € - 40230.00 €
Spezifikation
Anschlusstyp | 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
---|---|
Displaytyp | TFT-Farb-Touchscreen |
Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
Typ | Microwaage |
Gewährleistung | 10 Jahre |
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16427185
|
Sartorius
MCE10.6S-2S00-F |
Windschutz F: Gefiltert | 10,1 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht |
40230.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16407315
|
Sartorius
MCE3.6P-2S00-F |
Windschutz F: Gefiltert | 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht |
26535.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16437185
|
Sartorius
MCE10.6S-2S00-M |
Windschutz M: Motorisiert | 10,1 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht |
40230.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16283262
|
Sartorius
MCE3.6PM-S00 |
Windschutz M: Motorisiert | 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software |
26535.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- Erfüllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
10 Jahre | |
50/60 Hz |
TFT-Farb-Touchscreen | |
Microwaage | |
100/240 V (± 10 %) |