Learn More
Sartorius Cubis™ II Mikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche
Cubis™ II Micro Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity
35335.00 € - 43450.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 |
---|---|
Displaytyp | TFT-Farb-Touchscreen |
Typ | Microwaage |
Gewährleistung | 10 Jahre |
Spannung | 100/240 V (±10 %) |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16466435
![]() ![]() |
Sartorius
MCA6.6S-2S00-F |
6,1 g | Windschutz F: Gefiltert | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht |
35335.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16412395
![]() ![]() |
Sartorius
MCA10.6S-2S00-F |
10,1 g | Windschutz F: Gefiltert | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht |
41045.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16416455
![]() ![]() |
Sartorius
MCA6.6S-2S00-M |
6,1 g | Windschutz M: Motorisiert | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht |
35335.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16462405
![]() ![]() |
Sartorius
MCA10.6S-2S00-M |
10,1 g | Windschutz M: Motorisiert | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht |
41045.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052880
![]() |
Sartorius
MCA10.6S-M-MTS |
10.1 g | Draft shield M: Motorized | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software |
43450.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Monolithical weighing system
- Integrated climate sensors
- Individual sample holders
- Error-free operation
- Individual QApp workflows
- Motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity
- 21 CFR Part 11 compliance
- Integrated audit-trail
- State-of-the-art user management
- Excellent service support
- Integrated status center
- Integrated service functions
- Preventive maintenance on accredited standards
- TFT touch screen operation with readable display and easy to operate user interface
- Software Factory installed basic set of essential weighing applications
- Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor
(draft shield M), or gesture sensor (optional) learning capability
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 | |
Microwaage | |
100/240 V (±10 %) |
TFT-Farb-Touchscreen | |
10 Jahre | |
Class I |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Mikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche