Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 66S
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17967390 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Modell:
MCA66S-3CEU-D
MCA66S-3CEU-D HWL
MCA66S-3CEU-D QP1
MCA66S-3CEU-D QP1 HWL
MCA66S-3CEU-D QP99
MCA66S-3S00-D
MCA66S-3S00-D HWL
MCA66S-3S00-D QP1
MCA66S-3S00-D QP1 HWL
MCE66S-3CEU-D
MCE66S-3CEU-D HWL
MCE66S-3S00-D
MCE66S-3S00-D HWL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17967390
Marke: Sartorius MCA66S3CEUD QP1 HWL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
  • Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
  • End-to-end data integrity.
  • 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
  • Cleanability, part of compliance.
  • Error-free operation.
  • Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
  • Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
  • Optional inner draft shield for best weighing performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle MCA
Fassungsvermögen 61 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.001 mg
Enthält 66S Weighing Module, Pharma QP1
Modell MCA66S-3CEU-D QP1 HWL
Stabilisierungszeit 3,5 s
Typ Waage
Breite (angloamerikanisch) 9,4 in.
Breite (metrisch) 240 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11,9 in.
Höhe (metrisch) 302 mm