Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Laborwaage mit hoher Kapazität
Mit einer maximalen Last zwischen 11,2 und 70,2 Kilogramm und einer Ablesbarkeit zwischen 0,1 und 1 Gramm ist eine ideale Waage für jede Anwendung.
Marke: Sartorius™ MCA36201S-2CEU-0
Beschreibung
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius™.
- Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird
- Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung
- Moderne Benutzeroberflächen und einfache Prozessintegration
- Pharmazeutische und GxP-Konformität
- Datenverarbeitung, Integrität und Konnektivität
- Ergonomische Probenbehandlung
- Unbegrenzte Kommunikation mit höchster Genauigkeit und Präzision
Spezifikation
Typenzulassungszertifikat für China, CE | |
36,200 g | |
100 mg | |
1,5 s | |
100/240 VAC (±10%), 50/60 Hz, 1 A |
D-Sub-Anschluss, 9-polig | |
Farb-Touchscreen | |
Aluminium, PBT, Optiwhite Floatglas, Edelstahl | |
Elektronische Toploading-Waage | |
Nein |