Learn More
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCE-Anwenderoberfläche
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
220 g
320 g
80, 160, 320 g
Enthält:
Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht
Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht; QP99 Software
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfprotokoll; QP99 App Paket
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional) Lernfähigkeit
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | 2 USB A-Anschlüsse, 1 USB B-Anschluss, 1USP C-Anschluss, 1 bis 9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
| Beschreibung | Ohne Windschutz |
| Fassungsvermögen | 120 g |
| Displaytyp | TFT-Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | ±0,05 mg |
| Enthält | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfprotokoll; QP99 App Paket |
| Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
| Modell | MCE124SUS00 |
| Stabilisierungszeit | 1 s |
| Typ | Cubis™ II Analysenwaage |
| Mehr anzeigen |