Learn More
Sartorius Cubis™ II Analysewaage, MCA-Anwenderoberfläche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16444065 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
220 g
320 g
520 g
Enthält:
Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht, QP99 Software
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 16444065
Marke: Sartorius MCA224S2S00U
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Cubis™ II Analysewaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Herausragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8,2 kg
  • Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
  • Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
Anschlusstyp 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
Beschreibung Windschutz U - Manuelles Glas
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp Großes, hochwertiges 7 in. Farb-TFT-Touch-Display im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
Lesbarkeit 0,1 mg
Enthält Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht
Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
Ausgleichen Automation motorisiert
Material Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Messzeit 3 s
Modell MCA224S2S00U/Manuell, Glas
Stabilisierungszeit 1 s
Temperaturbereich (metrisch) 0°C bis +40°C
Typ Analytische Waage
Gewährleistung 10 Jahre
Länge (metrisch) 425,00 mm
Breite (metrisch) 240 mm
Höhe (metrisch) 373 mm
Gewicht (metrisch) 8,2, 10,0 kg
Elektrische Anforderungen 120/240 V
Spannung 100/240 V (±10 %)
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz (±5 %)
Legal for Trade Class I