Learn More
Sartorius Cubis™ Mikrowaage mit hoher Kapazität
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
31 g
6 g, 31 g
Lesbarkeit:
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wiegen Sie kleine Proben zuverlässig direkt in große Probengefäße (bis zu 50 ml-Messkolben)
- Erhöhen Sie die Genauigkeit, indem Sie den quantitativen Transferprozess eliminieren, um Fehler und Probenverluste zu vermeiden.
- Keine Verschwendung von teuren Proben mehr
- Sparen Sie Kosten, indem Sie Wägeschiffchen und/oder Wägepapier eliminieren
- Erweiterter Platz auf einer Wägeschale mit 50 mm Durchmesser, ideal für Gefäße, die einen größeren Auflagebereich benötigen (wird standardmäßig nur bei den Modellen 66S und 66P geliefert)
- Der verstellbare Titan-Probenhalter ermöglicht die Verwendung von Rundkolben mit langem Hals, zylindrischen HPLC-Flaschen und Reagenzgläsern für einfache Handhabung und Ergonomie zur Reduzierung des Verschüttungsrisikos (standardmäßig bei allen Mikromodellen mit hoher Kapazität)
- Optionaler Klimasensor verfügbar, perfekt für die Überwachung der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Barometerdruck und Luftfeuchtigkeit) in der Wägekammer
- Zwei Modelle mit voller Auflösung (S) und zwei Modelle mit Polybereich (P) erhältlich
- Alle Modelle sind mit MSA Farb-Touchscreen und automatischem Windschutz aus Glas (DH) erhältlich
- Durch die Führung unterstützte Nivellierung (grafische Anzeige, wie die Nivellierfüße bewegt werden können)
- Q-Apps verfügbar – Standard und individuell angepasst
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Konform mit ISO, FDA/USP, GMP, GLP, CE, UL-gelistet |
| Anschlusstyp | RS-232, USB-, Ethernet- (Bluetooth- oder PS2-Anschluss ist optional |
| Fassungsvermögen | 31 g |
| Displaytyp | TFT-Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0,001 mg |
| Enthält | Titan-Gefäßhalter; 30 mm-Wägeschale |
| Ausgleichen | Durch die Führung unterstützte Nivellierung |
| Linearität | 0.015 mg |
| Material | PBT, Edelstahl, Glas, PVC |
| Modell | Gehäuse MSA36S-000-DH |
| Mehr anzeigen |