Learn More
Sartorius Cubis™ Mikrowaage mit hoher Kapazität
Artikelnummer. 15989386 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
31 g
6 g, 31 g
Lesbarkeit:
0,001 mg
0,001, 0,01 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15989386
Marke: Sartorius MSA36S000DH
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hohe Genauigkeit und Wägeleistungsverhalten. Sartorius Cubis™ Mikrowaagen mit hoher Kapazität bieten eine ausgezeichnete Wiederholbarkeit, schnelle Reaktionszeit, optimale Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie.
  • Wiegen Sie kleine Proben zuverlässig direkt in große Probengefäße (bis zu 50 ml-Messkolben)
    • Erhöhen Sie die Genauigkeit, indem Sie den quantitativen Transferprozess eliminieren, um Fehler und Probenverluste zu vermeiden.
    • Keine Verschwendung von teuren Proben mehr
    • Sparen Sie Kosten, indem Sie Wägeschiffchen und/oder Wägepapier eliminieren
  • Erweiterter Platz auf einer Wägeschale mit 50 mm Durchmesser, ideal für Gefäße, die einen größeren Auflagebereich benötigen (wird standardmäßig nur bei den Modellen 66S und 66P geliefert)
  • Der verstellbare Titan-Probenhalter ermöglicht die Verwendung von Rundkolben mit langem Hals, zylindrischen HPLC-Flaschen und Reagenzgläsern für einfache Handhabung und Ergonomie zur Reduzierung des Verschüttungsrisikos (standardmäßig bei allen Mikromodellen mit hoher Kapazität)
  • Optionaler Klimasensor verfügbar, perfekt für die Überwachung der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Barometerdruck und Luftfeuchtigkeit) in der Wägekammer
  • Zwei Modelle mit voller Auflösung (S) und zwei Modelle mit Polybereich (P) erhältlich
  • Alle Modelle sind mit MSA Farb-Touchscreen und automatischem Windschutz aus Glas (DH) erhältlich
  • Durch die Führung unterstützte Nivellierung (grafische Anzeige, wie die Nivellierfüße bewegt werden können)
  • Q-Apps verfügbar – Standard und individuell angepasst
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konform mit ISO, FDA/USP, GMP, GLP, CE, UL-gelistet
Anschlusstyp RS-232, USB-, Ethernet- (Bluetooth- oder PS2-Anschluss ist optional
Fassungsvermögen 31 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,001 mg
Enthält Titan-Gefäßhalter; 30 mm-Wägeschale
Ausgleichen Durch die Führung unterstützte Nivellierung
Linearität 0.015 mg
Material PBT, Edelstahl, Glas, PVC
Modell Gehäuse MSA36S-000-DH
Wiederholgenauigkeit 0,002 mg
Stabilisierungszeit 3,5 s
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Testlast 20 g
Typ Mikrowaage mit hoher Kapazität
Wägemodi Umrechnung der Masseneinheit, Dichtebestimmung, stati
Breite (metrisch) Wägezelle: 222 mm; Display: 240mm
Höhe (metrisch) Wägezelle: 232mm; Display: 88 mm (max.)
Höhe (metrisch) Kammer 181 mm
Tiefe (metrisch) Wägezelle: 435mm; Display: 358mm
Gewicht (metrisch) 47 kg (Palette)
Elektrische Anforderungen 100/240 VAC, 50/60 Hz