Learn More
Gibco™ CTS™ Versene™ Lösung
CTS™ Versene-Lösung ist eine cGMP-konform hergestellte EDTA-Lösung für den Einsatz als sanftes, nicht-enzymatisches Reagenz zur Zelldissoziation.
Marke: Gibco™ A4239101
32.36 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Formuliert mit 0,2 g EDTA(Na4) pro Liter phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS)
- Reduziert die Belastung bei der Qualifizierung von Reagenzien beim Wechsel vom Labor in die Klinik
- Herstellung in einer Einrichtung, die Methoden und Kontrollen entsprechend cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Part 820 einsetzt.
- Unser FDA-zugelassener Produktionsstandort ist ISO 13485-zertifiziert
- Vollständig dokumentierte Rückverfolgbarkeit und bequemer Zugriff auf unseren Drug Master File (DMF) sind für die CTS™ Versene-Lösung verfügbar
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern und vor Licht schützen |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Pluripotente Stammzellen (PSC) | |
100 ml |
Pluripotent Stem Cells (PSCs) | |
1X | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Flasche | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
Raumtemperatur |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.