Learn More
Applied Biosystems™ PureQuant™ Treg Assay
Applied Biosystems™ PureQuant™ Assays sind eine Reihe von Assays, die spezifische Immunzelltypen in einer gemischten Zellpopulation genau identifizieren und quantifizieren.
Marke: Applied Biosystems™ A43675
4892.50 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Assays basieren auf TaqMan qPCR und messen genomische DNA-Methylierung an bestimmten Standorten, die als eindeutige Kennung dienen. Die Assays umfassen Standards und Kontrollen, und jede 96-Well-Platte kann bis zu sieben Testproben aufnehmen. Die Ergebnisse werden mit einem kostenlosen Analysewerkzeug als Prozentsatz des Zielzelltyps aus den gesamten Eingabezellen bereitgestellt.
Der PureQuant™ Treg-Assay nutzt eine bestimmte demethylierte Stelle im FOXP3-Gen des Transkriptionsfaktors, um regulatorische T-Zellen positiv zu identifizieren. Dieser bestimmte Standort ermöglicht die Unterscheidung zwischen regulatorischen T-Zellen und aktivierten CD4+ FOXP3+ konventionellen T-Zellen
Die Vorteile sind u. a.:
- Bewährte Leistung – Kerntechnologie wird seit mehr als einem Jahrzehnt zur Identifizierung und Quantifizierung von Immunzelltypen verwendet
- Einfach standardisiert – die qPCR-Methode ermöglicht konsistente Ergebnisse über mehrere Anwender, Geräte und Standorte hinweg
- Erleichtert die Einreichung von Zulassungsanträgen – auf Anfrage bereitgestellte Support-Datei für regulatorische Anforderungen; festgelegte Leistungsspezifikationen gemäß den ICHQ2(R1)-Richtlinien
- Planungsflexibilität – der Assay kann mit frischen oder gefrorenen Zellen/gDNA durchgeführt werden
Die Assays enthalten alle Reagenzien, Standards und Kontrollen, die für die Durchführung des Assays erforderlich sind. Die Komponenten umfassen:
- Kalibrator: Der Plasmid-basierte Kalibrator beherbergt die genomischen Zielregionen in äquimolaren Verhältnissen und enthält GAPDH. Wird einer Bisulfitkonvertierung unterzogen, gefolgt von einer Schätzung der Anzahl der Kopien über die qPCR-Standardkurve. Ermöglicht die Schätzung des Assay-spezifischen Bisulfit-Wirkungsfaktors: Das Verhältnis zwischen TPG/GAPDH-Kopienzahlen, gemessen vom selben Plasmid.
- Referenz: Prüft die Assay-Leistung. Besteht aus genomischer DNA, die aus menschlichem Blut gepoolter gesunder Spender gewonnen wird. Die Referenzwerte stellen den erwarteten Bereich des Zielzellentyps dar. CD8+-Zellen sind beispielsweise im Allgemeinen häufiger als Treg- oder Th17-Zellen.
- Standards: Ermitteln die unbekannte Anzahl der Kopien. Bestehen aus sechs Verdünnungen, die einen linearen dynamischen Bereich von 4 Logs (30 bis 31250 Kopien) abdecken. Absolute Anzahlen der Kopien können zuverlässig über die Steigung und den Achsabschnitt der jeweiligen Standardkurven bestimmt werden.
Dieses Produkt wird an einem Standort mit einem ISO9001-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Spezifikation
|
|
Zellen, DNA | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis |
Primer-Sonden-Nachweis | |
28 reactions |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.