Learn More
Gibco™ CTS™ PSC Kryokonservierungskit
Das CTS PSC Kryokonservierungskit wird gemäß cGMP-Richtlinien hergestellt und für die Kryokonservierung und Rückgewinnung von pluripotenten Stammzellen (PSCs) eingesetzt.
Marke: Gibco™ A4239301
Beschreibung
- Das Kit besteht aus CTS™ PSC Kryomedium, einer xenofreien Lösung für die Kryokonservierung von PSCs für die frühe Passage, und CTS™ RevitaCell Supplement (100x), einem chemisch definierten Rückgewinnungssupplement für den Einsatz in Nährmedien nach dem Auftauen
- In Kombination tragen diese Reagenzien dazu bei, den Verlust der Zellviabilität zu minimieren, die Rückgewinnung nach dem Auftauen zu maximieren und die unerwünschte Differenzierung pluripotenter Stammzellen zu minimieren
- Bietet eine effiziente Rückgewinnung und eine höhere Lebensfähigkeit als herkömmliche Verfahren der PSC-Kryokonservierung
- Erleichtert die Zulassungseinreichung durch cGMP-Herstellung und die Verfügbarkeit von Dokumentation
- Erleichtert den Übergang vom Labortisch zur Klinik durch den direkten Ersatz des RUO PSC Kryokonservierungsmediums
Effiziente Rückgewinnung
Das CTS™ PSC Kryokonservierungskit erreicht eine höhere Lebensfähigkeit als herkömmliche Kryokonservierungsmethoden. Es ist kompatibel mit PSC-Passagen von Zellklumpen und Einzelzellen, die in unterschiedlichen Mediensystemen kultiviert werden. Das CTS™ PSC Kryomedium wird als gebrauchsfertige Komplettlösung mit 10 % DMSO für eine effiziente Zelladdition geliefert. Separate Zusätze von verbesserten Reagenzien sind nicht erforderlich, wodurch wertvolle Vorbereitungszeit gespart wird.
Erleichtert die Einreichung von Zulassungsanträgen
Das CTS™ PSC Kryokonservierungskit wird in einer Einrichtung hergestelt, die Methoden und Kontrollen entsprechend cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Part 820 verwendet. Unser FDA-zugelassener Produktionsstandort ist ISO 13485-zertifiziert. Vollständig dokumentierte Rückverfolgbarkeit und bequemer Zugriff auf unseren Drug Master File (DMF) sind für das CTS™ PSC Kryokonservierungskit verfügbar.
Vereinfacht den Übergang vom Labortisch zum Klinikum
Das CTS™ PSC Kryokonservierungskit verfügt über die gleiche effiziente Wiederherstellung, Konsistenz und reduzierte Variabilität wie das RUO PSC Kryokonservierungskit. Mit seinen zusätzlichen Sicherheitstests, einschließlich Fremdstoffkontrollen, ermöglicht das CTS™ PSC Kryokonservierungskit einen reibungslosen Übergang vom RUO PSC Kryokonservierungskit.
Spezifikation
• 50 ml PSC Kryomedium, bei -5 bis bis -20 °C lagern und vor Licht schützen • 5 ml RevitaCell Supplement (100x), bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen |
|
Xeno-free | |
PSC Cryopreservation Kit | |
DMSO (10%) | |
Pluripotente Stammzellen (PSC) | |
1 Kit |
Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Flasche | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
CTS PSC Cryomedium: Dry Ice CTS RevitaCell: Dry Ice |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.