Learn More
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ T-Zell-Expansion SFM, Flaschenformat
CTS™ OpTmizer™ T-Zell-Expansion SFM, Flaschenformat
Marke: Gibco™ A1048501
193.80 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GIBCO OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansion SFM wurde entwickelt für das Wachstum und die Expansion humaner T-Lymphozyten. OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansions-Medium ist ein serum- und xenofreies 1X-Vollmedium, bestehend aus OpTmizer™ T-Cell Expansion Basal Medium (1 Liter-Flasche) und OpTmizer™ T-Cell Expansion Supplement (26 ml), die vor der Verwendung gemischt werden.Mit OpTmizer™ T-Cell Expansion SFM erhalten sowohl die Grundlagenforschung als auch die klinische Forschung ein neues Hilfsmittel zur Steigerung des Erfolgs beim Wachstum humaner T-Zellen. Es wurde speziell für ein hervorragendes Zellwachstum und eine hervorragende Viabilität, weniger Variabilität und konsistentere Ergebnisse sowie leichteren Übergang von Forschungs- zu klinischen Anwendungen entwickelt.
Workflow-Vorteile:
'Dieses Reagenz ist in mehreren Ländern als medizinisches Gerät klassifiziert. Wenn es in einer bestimmten Region nicht als medizinisches Gerät eingestuft wird, sollte es nur für den Laborgebrauch verwendet werden.'
Spezifikation
OpTimizer™ T-Zellen-Basal-Expansionsmedium (1 x 1000 ml-Flasche): Bei 2 bis 8 °C lagern. Vor Licht schützen. OpTimizer™ T-Zellen-Expansionszusatz (1 x 26 ml): Bei 2 – 8 °C im Dunkeln lagern. |
|
T-Zellen | |
Suspensions-Zellkultur | |
Zell-Expansion Serum-freies Medium (SFM) | |
Steril | |
Kein Glutamin | |
Keine Antibiotika | |
CTS™, OpTimizer™ | |
1 Flasche |
CO2 | |
Serumfrei, Xeno-frei | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat | |
Sehr gering | |
Kalzium, Magnesium | |
Forschungsqualität |