Learn More
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium
Artikelnummer. p-8750013
Click to view available options
Menge:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Milliliter
20 Liter
6 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16356572
Marke: Gibco™ A4124001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium ist ein chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies Kulturmedium
  • Chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies Medium, das für die rekombinante lentivirale Vektorproduktion validiert wurde
  • Unterstützt Suspensionskulturen mit hoher Zelldichte für CTS™ Virusproduktionszellen (HEKF293F-abgeleitete Zellen)
  • Geeignet für die präklinische, klinische und kommerzielle transiente Transfektion und lentivirale Produktion bei Verwendung mit dem CTS™ LV-MAX™ Transfektionskit
  • Wird strengen QK-Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass es für die Herstellung von Zell- und Gentherapie-Anwendungen geeignet ist.
  • Kann für andere rekombinante virale Vektorproduktion mit einem HEK293-Medium verwendet werden
  • Unterstützt CTS™ Virusproduktionszellen, um Dichten von über 1 × 107 Zellen/ml bei minimaler Zellverklumpung zu erreichen
  • Ermöglicht hohe virale Titer von bis zu 1 × 108 TU/ml (unkonzentrierte lentivirale Vektoren–GFP)
  • Skalierbares Protokoll für 96-Deep-Well-Blöcke, Kolben und Bioreaktoren
  • Zulassungskonformes Medium, das gemäß cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR, Teil 820, hergestellt und nach ISO 13485 zertifiziert wurde. Drug Master File und Regulatory Support File auf Anfrage erhältlich
  • Formuliert mit GlutaMAX™-I Reagenz
  • Gebrauchsfertig, ohne dass Zusätze erforderlich sind
  • Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit
  • Enthält keine Bestandteile menschlichen oder tierischen Ursprungs
  • Nicht empfohlen für adhärente Zellkulturen
  • Die Formulierung dieses Produkts ist identisch mit dem LV-MAX™ Produktionsmedium mit Forschungsgütegrad, das CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium ist jedoch für klinische und kommerzielle therapeutische Anwendungen validiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie Viral Production Cells
Zelltyp HEK293
Klassifikation Animal Origin-free
Form Flüssig
Produkttyp Produktionsmedium
Sterilität Steril gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) LV Production
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Menge 1 L
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Format Flasche
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern und vor Licht schützen. Versand bei Umgebungstemperatur.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.