Learn More
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium
CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium
187.00 € - 698.00 €
Spezifikation
Zelltyp | Embryonale Stammzellen (ESCs), induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) |
---|---|
Klassifikation | Serumfrei |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Stammzellmedien |
Sterilität | Steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11519686
![]() |
Gibco™
12618013 |
500 mL |
698.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11509686
![]() |
Gibco™
12618012 |
100 mL |
187.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium, wenn es als vollständiges Medium formuliert wird, ermöglicht das Wachstum und die Expansion humaner embryonaler Stammzellen (hESC) und humaninduzierter pluripotenter Stammzellen (hiPSC) in einem Zellkulturmedium, das nur humane oder humane rekombinante Proteine enthält, um den Übergang von hESC- und hiPSC-Forschung vom Labortisch zur Klinik zu erleichtern.
Die CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung für die Eignungsprüfung von Reagenzien bei der Übertragung von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen.
Das CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium enthält keine bovinen oder andere nicht-menschliche, tierische Bestandteile. Neben der Expansion und Wartung pluripotenter Stammzellkulturen kann CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium für hESC⁄hiPSC-Kryokonservierungs-, Ableitungs- und Differenzierungsstudien verwendet werden.
GIBCO™ CTS™ Produkte sind von hoher Qualität und werden mit entsprechender Dokumentation geliefert, z. B. Analysezertifikaten, Herkunftszeugnissen und der Zugänglichkeit zu Vollmachten für unsere Arzneimittelstammdateien – je nach Bedarf.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.
Spezifikation
Embryonale Stammzellen (ESCs), induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
cGMP für Medizinprodukte, 21 CFR Part 820 und ISO 13485 | |
Flasche |
Serumfrei | |
Stammzellmedien | |
Zelltherapie, klinische Forschung, translationale Forschung | |
Trockeneis | |
Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.