Learn More
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11509686
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11509686
Marke: Gibco™ 12618012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium
Gibco CTS KnockOut SR XenoFree Medium, when formulated as a complete medium, enables the growth and expansion of human embryonic stem cells (hESCs) and human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) in a cell culture medium containing only human-derived or human recombinant proteins, to facilitate the transition of hESC and hiPSC research from the bench to the clinic.
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium, wenn es als vollständiges Medium formuliert wird, ermöglicht das Wachstum und die Expansion humaner embryonaler Stammzellen (hESC) und humaninduzierter pluripotenter Stammzellen (hiPSC) in einem Zellkulturmedium, das nur humane oder humane rekombinante Proteine enthält, um den Übergang von hESC- und hiPSC-Forschung vom Labortisch zur Klinik zu erleichtern.
Die CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung bei der Eignungsprüfung von Reagenzien während des Übertragungsprozesses von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen.
  • Definiertes XenoFree Medium für hESC⁄iPSC-Stammzellkultur.
  • Erstes xenofreie hESC⁄iPSC Produkt auf dem Markt für Ex-vivo-Gewebe- und Zellkulturanwendungen.
    CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium enthält keine bovinen oder andere nicht-menschliche tierische Bestandteile. Neben der Expansion und Erhaltung pluripotenter Stammzellkulturen kann CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium für Kryokonservierungs-, Herkunfts- und Differenzierungsstudien mit hESC⁄hiPSC verwendet werden.
    GIBCO™ CTS™ Produkte sind von hoher Qualität und werden mit harmonisierter Dokumentation geliefert, wie z. B. Analysezertifikate, Herkunftszertifikate und Zugriff auf Genehmigungsschreiben für unsere Drug Master Files – je nach Bedarf.
    Für Ex-vivo-Humangewebe und die Verarbeitung von Zellkulturen. ACHTUNG: Nicht für die direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelltyp Embryonale Stammzellen (ESCs), induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs)
    Klassifikation Serumfrei
    Form Flüssig
    Produkttyp Stammzellmedien
    Sterilität Steril gefiltert
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Zelltherapie, klinische Forschung, translationale Forschung
    Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP für Medizinprodukte, 21 CFR Part 820 und ISO 13485
    Menge 100 mL
    Versandbedingung Trockeneis
    Format Flasche
    Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -20 °C vor Licht geschützt lagern.
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.