Learn More
Gibco™ CTS™ DPBS, ohne Calciumchlorid, ohne Magnesiumchlorid
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10368939 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2 L
Packungsgröße:
1 Stück
2 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10368939
Marke: Gibco™ A1285601
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CTS™ (Zelltherapiesysteme) DPBS, ohne Calciumchlorid, ohne Magnesiumchlorid
  • Die klassische Dulbecco’s phosphatgepufferte Kochsalzlösung
  • Es fehlen Calcium, Magnesium und Phenolrot.
  • Hergestellt in cGMP, ISO-zertifizierten Einrichtungen, um die Qualität und Einheitlichkeit für täglich reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Zu den Tests gehören Osmolalität, pH-Wert, Stabilität, das Fehlen bakterieller und pilzlicher Kontaminationen sowie Endotoxin-Tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DPBS
Konzentration 1 X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Lösungstyp Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Verpackung Flasche
Sterilität Steril gefiltert
Enthält Ohne Kalzium, ohne Magnesium
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.