Learn More
Gibco™ CTS™ AIM V™ SFM
Artikelnummer. p-7182845
Click to view available options
Menge:
1.000 mL
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
1000 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12083609
Marke: Gibco™ 0870112BK
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gibco CTS AIM V SFM (therapeutischer Gütegrad) ist das erste im Handel erhältliche definierte, serumfreie Medium für die Proliferation und/oder Manipulation von T-Zellen und dendritischen Zellen, das gemäß cGMP hergestellt wird.
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V SFM is a defined, serum-free medium specifically designed for the proliferation and/or manipulation of T cells, dendritic cells, and other immune cells that is manufactured in compliance with current Good Manufacturing Practice (cGMP) standards.
  • Die erste im Handel erhältliche definierte, serumfreie Formulierung für die Proliferation und/oder Manipulation von T-Zellen und dendritischen Zellen, die gemäß cGMP hergestellt wird.
  • AIM V™ Medium CTS™ ist ein von der FDA 510(k) zugelassenes Produkt, das für die Ex-vivo-Verarbeitung humaner Gewebe- und Zellkulturen vorgesehen ist.
  • Es enthält L-Glutamin, 50 μg/ml Streptomycin-Sulfat und 10 μg/ml Gentamicin-Sulfat.
  • Für Anwendungen zur Ex-vivo-Verarbeitung von humanen Gewebe- und Zellkulturen
  • Nicht für die direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Monozyten, dendritische Zellen, T-Zellen, Hybridomas, PBMCs, Fibroblasten, Makrophagen, Myelomzellen, Lymphozyten
Klassifikation serumfrei
Form Flüssig
Produkttyp Serum-freies Medium (SFM)
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zelltherapieforschung
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Menge 10 l
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Format Universalbeutel
Inhalt und Lagerung Medium bei 2 bis 8°C lagern. Vor Licht schützen. AIM V™ hat eine Haltbarkeit von 14 Monaten.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für Anwendungen zur Verarbeitung von humanen Ex-vivo-Geweben und Zellkulturen.ACHTUNG:Für medizinische Anwendungen darf dieses Produkt gemäß US-amerikanischer Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden.