Learn More
Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI-xt HDHT Headspace-Spritzen
Dank der dynamischen Dichtung, die durch eine Feder-in-Kolben-Konstruktion erzeugt wird, ist der Betrieb leckagefrei. Hamilton™ CTC LEAP PAL COMBI HDHT Headspace-Spritzen verfügen über einen hochdynamischen HD-Kolben, der verschiedene Ausdehnungskoeffizienten ausgleicht und so eine bessere Abdichtung über einen größeren Temperaturbereich ermöglicht.
Marke: Hamilton™ 209686
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leistung über einen großen Temperaturbereich von bis zu 200 °C
- Die Nadelbefestigung ist chemisch inert, wodurch gelöste Nadeln durch Kontakt mit organischen und chlorierten Lösungsmitteln eliminiert werden
- Die Nadelbefestigung minimiert Geisterspitzen für eine größere Auswahl an zu analysierenden Probenkomponenten
- Die Konstruktion des federnden Kolbens erzeugt eine dynamische Dichtung zwischen der Kolbenspitze und der Innenseite des Glaskolbens für einen leckfreien Betrieb
- In Volumina von 1 bis 5 ml erhältlich
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
0,0102 in. | |
0.0187 Zoll | |
2 in. | |
Gastight, Headspace-Spritze | |
392 °F | |
68 °F | |
20 °C | |
5 ml | |
CTC LEAP CombiPAL Autosampler |
26 ga. | |
0.26 mm | |
0.47 mm | |
50.8 mm | |
29 psig (2 bar) | |
200 °C | |
1005 GF | |
1/Pckg. | |
5 | |
Frei von Klebstoffen |