Learn More
Asecos™ Sicherheitsschrank CS-CLASSIC mit zwei Türen, hellgrau
Artikelnummer. 15556875 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Tragkraft:
3 Einlegeböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, je 100 kg, Einsatz für 60 kg, Bodenwanne mit 33 l, maximale Beladung 600 kg
3 Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech: Je 100 kg, Einsatz: 60 kg, Wanne: 33 l, maximale Beladung: 600 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15556875
Marke: Asecos™ 3049504130510
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Für die sichere und sachgerechte Lagerung von nicht brennbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit - robuste, vollständig geschweißte Bauweise für hohe industrielle Anforderungen
  • Hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse
  • Doppelwandige Türkonstruktion
  • Gemäß TRGS 510
  • Erhältlich mit Doppel- oder Einzelflügeltüren
  • Modernes, zweifarbiges Design
  • Belüftung – anschlussfertig zu einer technischen Abgasanlage (DN 75), natürliche Belüftung am Schrankboden
  • In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten ermöglichen
  • Die verfügbare Innenausstattung umfasst höhenverstellbare Einlegeböden, herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen für den Boden
  • Pulverbeschichtete, strukturierte Oberfläche
  • Keine unbefugte Verwendung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität TRGS 510
Konfiguration 3 Einlegeböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, je 100 kg; 1 60 kg-Einsatz aus verzinktem Stahlblech; 1 Bodenwanne mit 33 l aus verzinktem Stahlblech
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 996 x 1835 mm
Abmessungen (T x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Ausführung der Tür Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung von nicht-brennbaren Chemikalien und toxischen Substanzen
Tragkraft 3 Einlegeböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, je 100 kg, Einsatz für 60 kg, Bodenwanne mit 33 l, maximale Beladung 600 kg
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 3
Einschubtyp Shelf
Oberflächenbeschichtung Pulverbeschichtet
Gewicht (metrisch) 110 kg
Farbe Hellgrau, Light Gray
Außentiefe (angloamerikanisch) 20.47 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 76.77 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 1835 mm
Material Stahl
Produkttyp Sicherheitsschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 41.54 in.