Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC eintüriger Sicherheitsschrank
Artikelnummer. p-7160899 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb, Warning Yellow
Hellgrau, Light Gray
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15746018
Marke: Asecos™ 3055704030565
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Für die sichere und sachgerechte Lagerung von nicht brennbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit - robuste, vollständig geschweißte Bauweise für hohe industrielle Anforderungen
  • Hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse
  • Doppelwandige Türkonstruktion
  • Gemäß TRGS 510
  • Erhältlich mit Doppel- oder Einzelflügeltüren
  • Modernes, zweifarbiges Design
  • Belüftung – anschlussfertig zu einer technischen Abgasanlage (DN 75), natürliche Belüftung am Schrankboden
  • In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten ermöglichen
  • Die verfügbare Innenausstattung umfasst höhenverstellbare Einlegeböden, herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen für den Boden
  • Pulverbeschichtete, strukturierte Oberfläche
  • Keine unbefugte Verwendung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
Specifikationer
Zertifizierung/Konformität TRGS 510
Konfiguration 2 Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech, je 50 kg; 1 50 kg-Einsatz aus verzinktem Stahlblech; 1 Bodenwanne mit 22 l aus verzinktem Stahlblech
Beschreibung Verzinkte Stahlblechkonstruktion
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 486 x 990 mm
Abmessungen (T x B x H) 520 x 545 x 1105 mm
Ausführung der Tür Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung von nicht-brennbaren Chemikalien und toxischen Substanzen
Tragkraft Einlegeböden: Je 50 kg, Einsatz: 50 kg, Bodenwanne 22 l, Maximale Beladung: 400 kg
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 2
Einschubtyp Shelf
Oberflächenbeschichtung Pulverbeschichtet
Gewicht (metrisch) 52,5 kg
Farbe Gelb, Warning Yellow
Außentiefe (angloamerikanisch) 20.47 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 43.50 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 990 mm
Material Stahl
Produkttyp Sicherheitsschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 21.46 in.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.