Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC-G zweitürige, vierfenstrige Sicherheitsschränke für die Chemikalienlagerung
Für die sichere und sachgerechte Lagerung von nicht brennbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  Asecos™ 3049604030518
Artikelnummer. 15921930
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit - robuste, vollständig geschweißte Bauweise für hohe industrielle Anforderungen
  • Hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse
  • Doppelwandige Türkonstruktion
  • Gemäß TRGS 510
  • Erhältlich mit Doppel- oder Einzelflügeltüren mit feststehenden Fenstern
  • Modernes zweifarbiges Design: Gehäuse in hellgrau, Flügeltüren in verschiedenen Farben
  • Belüftung – anschlussfertig zu einer technischen Abgasanlage (DN 75), natürliche Belüftung am Schrankboden
  • In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten ermöglichen
  • Für innen sind herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen am Boden erhältlich
  • Pulverbeschichtete, strukturierte Oberfläche
  • Keine unbefugte Verwendung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
Spezifikation
Spezifikation
6 Ausziehböden mit 30 kg/33 l, pulverbeschichtetes Stahlblech, mit PP-Wanne
520 x 1055 x 1950 mm
Aufbewahrung von nicht-brennbaren Chemikalien und toxischen Substanzen
2
175 kg
Stahl
493 x 996 x 1835 mm
Flügel, 4 Fenster
600 kg
Pulverbeschichtet
Gelb
Sicherheitsschrank
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Asecos™ CS-CLASSIC-G zweitürige, vierfenstrige Sicherheitsschränke für die Chemikalienlagerung > Gelb; 6 x 30 kg/33 l-Einlegeböden