Learn More
Multiroir™ Transmissions-Laborbox aus Kristall-Polystyrol
Artikelnummer. p-8000358
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.09 l
0.2 l
0.42 l
1.3 l
3.7 l
10.85 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11712944
Marke: Multiroir™ 45101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Diese Kästen eignen sich für verschiedene allgemeine Aufbewahrungsanwendungen. Multiroir™ Transmissionslaborkästen aus kristallklarem Polystyrol eignen sich zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten. Die Kästen sind aus kristallklarem Polystyrol gefertigt. Dieser beständige Werkstoff wird durch Polymerisation des Styrol-Monomers CH2 = CH-Ph gewonnen.
  • Transparent, stapelbar und sehr UV-beständig
  • Integrierter Etikettenhalter
  • Chemisch inerter Kunststoff
  • Qualität für Lebensmittelkontakt
  • Mittel und darüber haben Hoch/Tief-Reliefs, die eine Stapelung blockieren und perfekte Lagerstabilität bieten
  • Die engen Toleranzen beim Aufsetzen des Deckels auf die Basis gewährleisten eine gute Abdichtung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0.09 l
Farbe Transparent
Material Crystal-Polystyrol
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten
Produkttyp Transportlaborkiste
Menge 10/Packung
Abmessungen (L x B x H) 60 L x 50 H (mm)
Länge (metrisch) 60 mm
Innenlänge (metrisch) 55 mm
Breite (metrisch) 45 mm
Höhe (metrisch) 50 mm
Innenhöhe (metrisch) 43 mm
Gewicht (metrisch) 0,03 kg