Learn More
Multiroir™ Transmissions-Laborbox aus Kristall-Polystyrol
Artikelnummer. 11742944
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.09 l
0.2 l
0.42 l
1.3 l
3.7 l
10.85 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11742944
Marke: Multiroir™ 45104
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Diese Kästen eignen sich für verschiedene allgemeine Aufbewahrungsanwendungen. Multiroir™ Transmissionslaborkästen aus kristallklarem Polystyrol eignen sich zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten. Die Kästen sind aus kristallklarem Polystyrol gefertigt. Dieser beständige Werkstoff wird durch Polymerisation des Styrol-Monomers CH2 = CH-Ph gewonnen.
  • Transparent, stapelbar und sehr UV-beständig
  • Integrierter Etikettenhalter
  • Chemisch inerter Kunststoff
  • Qualität für Lebensmittelkontakt
  • Mittel und darüber haben Hoch/Tief-Reliefs, die eine Stapelung blockieren und perfekte Lagerstabilität bieten
  • Die engen Toleranzen beim Aufsetzen des Deckels auf die Basis gewährleisten eine gute Abdichtung
Specifica
Kapazität (metrisch) 1.3 l
Verschlusstyp Schiebedeckel
Farbe Durchsichtig
Material Crystal-Polystyrol
Form Rechtwinklig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Konservierung, Lagerung und Präsentation von Produkten
Produkttyp Transportlaborkiste
Menge 1/Packung
Abmessungen (L x B x H) 120 L x 75 H (mm)
Länge (metrisch) 120 mm
Innenlänge (metrisch) 175 mm
Breite (metrisch) 180 mm
Höhe (metrisch) 75 mm
Innenhöhe (metrisch) 65 mm
Gewicht (metrisch) 0,2 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato